5-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913275-1G OR913275-5G
APOSOR913275-1GEA 152 CHF
APOSOR913275-1G APOSOR913275-5G
5-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
5-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₈N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07781624
CAS-Nummer: 518987-35-4