5-Chloro-1H-indole-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913260-1G OR913260-250MG
APOSOR913260-1GEA 49.9 CHF
APOSOR913260-1G APOSOR913260-250MG
5-Chloro-1H-indole-3-carbonitrile 95%
5-Chloro-1H-indole-3-carbonitrile
Formel: C₉H₅ClN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07776618
CAS-Nummer: 194490-14-7