6-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913258-10G
OR913258-1G
OR913258-5G
APOSOR913258-10GEA
170
CHF
APOSOR913258-10G
APOSOR913258-1G
APOSOR913258-5G
6-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆ClNO₂ MW: 195,6000 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07776607 CAS-Nummer: 766557-02-2 |