5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913219-1G
OR913219-250MG
APOSOR913219-1GEA
87.6
CHF
APOSOR913219-1G
APOSOR913219-250MG
5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel:
C11H11NO2 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07364715 CAS-Nummer: 169789-47-3 |