1-(2-Methoxyethoxy)-4-nitrobenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913195-25G
APOSOR913195-25GEA
161
CHF
APOSOR913195-25G
1-(2-Methoxyethoxy)-4-nitrobenzol 97%
1-(2-Methoxyethoxy)-4-nitrobenzene
Formel:
C₉H₁₁NO₄ MW: 197,1879 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00463497 CAS-Nummer: 22483-40-5 |