(S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913172-1G OR913172-250MG
APOSOR913172-1GEA 0 CHF
APOSOR913172-1G APOSOR913172-250MG
(S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 95%
(S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉ClO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659506
CAS-Nummer: 131864-71-6