3-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913126-1G OR913126-5G
APOSOR913126-1GEA 154 CHF
APOSOR913126-1G APOSOR913126-5G
3-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde 96%
3-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde
Formel: C11H8N2O
MW: 184,1900 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05864833
CAS-Nummer: 640769-70-6