7-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913076-1G OR913076-250MG
APOSOR913076-1GEA 297 CHF
APOSOR913076-1G APOSOR913076-250MG
7-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
7-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
MW: 196,59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663990
CAS-Nummer: 129295-32-5