5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913075-1G OR913075-250MG
APOSOR913075-1GEA 49.9 CHF
APOSOR913075-1G APOSOR913075-250MG
5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C9H8N2O2
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663986
CAS-Nummer: 1201-24-7