2,4-Dimethoxythiophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913049-1G OR913049-5G OR913049-250MG
APOSOR913049-1GEA 222 CHF
APOSOR913049-1G APOSOR913049-5G APOSOR913049-250MG
2,4-Dimethoxythiophenol 95%
2,4-Dimethoxythiophenol
Formel: C₈H₁₀O₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973436
CAS-Nummer: 18906-37-1