N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913033-1G OR913033-5G
APOSOR913033-1GEA 81.9 CHF
APOSOR913033-1G APOSOR913033-5G
N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)methanamine 95%
N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)methanamine
Formel: C₆H₉NS
MW: 127,2100 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04625435
CAS-Nummer: 58255-18-8