1-[(2R)-2-Pyrrolidinylmethyl]pyrrolidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913029-1G
OR913029-5G
APOSOR913029-1GEA
138
CHF
APOSOR913029-1G
APOSOR913029-5G
1-[(2R)-2-Pyrrolidinylmethyl]pyrrolidin 95%
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine
Formel:
C₉H₁₈N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04117879 CAS-Nummer: 60419-23-0 |