Methyl piperidin-4-ylacetate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR913006-1G OR913006-25G OR913006-5G
APOSOR913006-1GEA 131 CHF
APOSOR913006-1G APOSOR913006-25G APOSOR913006-5G
Methyl piperidin-4-ylacetate 96%
Methyl piperidin-4-ylacetate
Formel: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04115353
CAS-Nummer: 168986-49-0