2-Chlor-3-hydroxy-4-picolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-4-methylpyridin-3-ol
OR912990-1G OR912990-250MG
APOSOR912990-1GEA 108 CHF
APOSOR912990-1G APOSOR912990-250MG
2-Chlor-3-hydroxy-4-picolin 95%
2-Chlor-3-hydroxy-4-picolin
Formel: C₆H₆ClNO
MW: 143,5700 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112564
CAS-Nummer: 884494-70-6