2-Methylimidazo[4,5-c]pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
OR912868-1G OR912868-250MG
APOSOR912868-1GEA 418 CHF
APOSOR912868-1G APOSOR912868-250MG
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridin 95%
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridin
Formel: C₇H₇N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426025
CAS-Nummer: 63604-59-1