2-Amino-3-chlorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912867-25G
APOSOR912867-25GEA
230
CHF
APOSOR912867-25G
2-Amino-3-chlorbenzonitril 98%
2-Amino-3-chlorbenzonitril
Formel:
C₇H₅ClN₂ MW: 152,58 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03425881 CAS-Nummer: 53312-77-9 |