4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912853-5G
APOSOR912853-5GEA 219 CHF
APOSOR912853-5G
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyd 95%
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,1745 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411744
CAS-Nummer: 85231-15-8