4,6-Dichlorindol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4,6-Dichloro-1H-indole
OR912833-1G
APOSOR912833-1GEA 138 CHF
APOSOR912833-1G
4,6-Dichlorindol 95%
4,6-Dichloroindole
Formel: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,04 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094990
CAS-Nummer: 101495-18-5