3-Bromo-7-nitroindole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR912799-1G
OR912799-25G
OR912799-5G
APOSOR912799-1GEA
91.1
CHF
APOSOR912799-1G
APOSOR912799-25G
APOSOR912799-5G
3-Bromo-7-nitroindole 96%
3-Bromo-7-nitroindole
Formel:
C₈H₅BrN₂O₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02684155 CAS-Nummer: 397864-11-8 |