3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR912752-1G OR912752-250MG
APOSOR912752-1GEA 564 CHF
APOSOR912752-1G APOSOR912752-250MG
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde
Formel: C₇H₇NO
Siedepunkt: 60…61 °C/0.5mmHg
Flash-Pt: 99 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02181145
CAS-Nummer: 74663-96-0