4-Ethoxypyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912692-1G OR912692-5G
APOSOR912692-1GEA 0 CHF
APOSOR912692-1G APOSOR912692-5G
4-Ethoxypyridin-2-amine 98%
4-Ethoxypyridin-2-amine
Formel: C₇H₁₀N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01646350
CAS-Nummer: 52311-20-3