4,6-Dimethoxypyrimidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912606-25G OR912606-5G
APOSOR912606-25GEA 83.6 CHF
APOSOR912606-25G APOSOR912606-5G
4,6-Dimethoxypyrimidin 97%
4,6-Dimethoxypyrimidin
Formel: C₆H₈N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00955844
CAS-Nummer: 5270-94-0