2-Pyrazinecarbonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Pyrazine-2-carbonyl chloride
OR912568-1G
APOSOR912568-1GEA 478 CHF
APOSOR912568-1G
2-Pyrazinecarbonyl chloride 95%
2-Pyrazinecarbonyl chloride
Formel: C₅H₃ClN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792886
CAS-Nummer: 19847-10-0