Methyl-3-hydroxy-2-pyridincarboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912546-1G OR912546-25G OR912546-5G
APOSOR912546-1GEA 76.6 CHF
APOSOR912546-1G APOSOR912546-25G APOSOR912546-5G
Methyl-3-hydroxy-2-pyridincarboxylat 98%
Methyl-3-hydroxypicolinate
Formel: C₇H₇NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00661311
CAS-Nummer: 62733-99-7