2-Chlor-4,6-didimethoxypyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912511-100G OR912511-25G
APOSOR912511-100GEA 99.3 CHF
APOSOR912511-100G APOSOR912511-25G
2-Chlor-4,6-didimethoxypyrimidin 98%
2-Chlor-4,6-didimethoxypyrimidin
Formel: C₆H₇ClN₂O₂
MW: 174,58 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00274530
CAS-Nummer: 13223-25-1