3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(BOC-Aminomethyl)benzoic acid, 3-[[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl]benzoic acid, N-Boc-3-Aminomethyl-benzoicacid
OR912508-5G
APOSOR912508-5GEA 80.1 CHF
APOSOR912508-5G
3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid 96%
3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid
Formel: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,282 g/mol
Melting Pt: 126…127 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00273426
CAS-Nummer: 117445-22-4