4-Chlorchinazolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912468-25G
APOSOR912468-25GEA
291
CHF
APOSOR912468-25G
4-Chlorchinazolin 98%
4-Chloroquinazoline
Formel:
C₈H₅ClN₂ MW: 164,5900 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00228682 CAS-Nummer: 5190-68-1 |