3-Chinolinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912414-1G OR912414-25G OR912414-5G
APOSOR912414-1GEA 0 CHF
APOSOR912414-1G APOSOR912414-25G APOSOR912414-5G
3-Chinolinol 97%
3-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00169018
CAS-Nummer: 580-18-7