(2-Hydroxyethyl)hydrazin 92%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9124-100G OR9124-10G OR9124-500G OR9124-250G
APOSOR9124-100GEA 73.1 CHF
APOSOR9124-100G APOSOR9124-10G APOSOR9124-500G APOSOR9124-250G
(2-Hydroxyethyl)hydrazin 92%
(2-Hydroxyethyl)hydrazine
Formel: C₂H₈N₂O
Siedepunkt: 218…220 °C
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 1.123 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 77 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007623
CAS-Nummer: 109-84-2
EINECS: 203-711-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III