3-Chloropyridine N-Oxide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912359-1G
OR912359-5G
APOSOR912359-1GEA
0
CHF
APOSOR912359-1G
APOSOR912359-5G
3-Chloropyridine N-Oxide 98%
3-Chloropyridine N-Oxide
Formel:
C₅H₄ClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00128857 CAS-Nummer: 1851-22-5 |