1-(4-Nitrophenyl)imidazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Nitrophenyl)-1H-imidazole
OR912274-5G
APOSOR912274-5GEA 71.5 CHF
APOSOR912274-5G
1-(4-Nitrophenyl)imidazol 95%
1-(4-Nitrophenyl)imidazole
Formel: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060491
CAS-Nummer: 2301-25-9