3-(m-Tolyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(3-Methylphenyl)propionic acid, 3-(3-Methylphenyl)propanoic acid
OR912273-5G
APOSOR912273-5GEA
114
CHF
APOSOR912273-5G
3-(m-Tolyl)propionsäure 97%
3-(m-Tolyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060326 CAS-Nummer: 3751-48-2 |