1-Chlor-4-ethoxybenzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chlorophenetole, 1-Chloro-4-ethoxybenzene
OR912270-25G
APOSOR912270-25GEA 194 CHF
APOSOR912270-25G
1-Chlor-4-ethoxybenzol 95%
1-Chloro-4-ethoxybenzene
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058931
CAS-Nummer: 622-61-7