1-Chlor-2-ethoxybenzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-2-ethoxybenzene, 2-Chlorophenetole
OR912269-5G
APOSOR912269-5GEA 76.6 CHF
APOSOR912269-5G
1-Chlor-2-ethoxybenzol 95%
1-Chloro-2-ethoxybenzene
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058930
CAS-Nummer: 614-72-2