5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-on 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Amino-2-benzimidazolinone
OR912262-500G
APOSOR912262-500GEA
83.6
CHF
APOSOR912262-500G
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-on 98%
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formel:
C₇H₇N₃O MW: 149,1500 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00053555 CAS-Nummer: 95-23-8 |