3,5-Dimethoxybenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dimethoxybenzyl amine
OR912260-25G
APOSOR912260-25GEA 133 CHF
APOSOR912260-25G
3,5-Dimethoxybenzylamin 97%
3,5-Dimethoxybenzylamin
Formel: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052813
CAS-Nummer: 34967-24-3