tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912133-1G OR912133-5G
APOSOR912133-1GEA 0 CHF
APOSOR912133-1G APOSOR912133-5G
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426270
CAS-Nummer: 135065-69-9