5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanon 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one, Ethyl Fenugreek Lactone
OR912126-25G
APOSOR912126-25GEA 103 CHF
APOSOR912126-25G
5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanon 96%
5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanon
Formel: C₇H₁₀O₃
MW: 142,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036673
CAS-Nummer: 698-10-2