2,2-Dimethyl-3-hexanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912109-1G OR912109-5G
APOSOR912109-1GEA 0 CHF
APOSOR912109-1G APOSOR912109-5G
2,2-Dimethyl-3-hexanon 95%
2,2-Dimethyl-3-hexanone
Formel: C₈H₁₆O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00027140
CAS-Nummer: 5405-79-8