1,4-Bis(methoxymethyl)benzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
p-Xylene Glycol Dimethyl Ether
OR912103-100G
OR912103-500G
APOSOR912103-100GEA
76.6
CHF
APOSOR912103-100G
APOSOR912103-500G
1,4-Bis(methoxymethyl)benzol 95%
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ MW: 166,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00025903 CAS-Nummer: 6770-38-3 |