3-Nitrophenetole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethoxy-3-nitrobenzene
OR912100-25G
APOSOR912100-25GEA 142 CHF
APOSOR912100-25G
3-Nitrophenetole 95%
3-Nitrophenetole
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024472
CAS-Nummer: 621-52-3