(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)essigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acetic acid
OR912038-25G
APOSOR912038-25GEA 115 CHF
APOSOR912038-25G
(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)essigsäure 95%
(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
MW: 182,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016829
CAS-Nummer: 1131-94-8