4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912035-100G
APOSOR912035-100GEA 193 CHF
APOSOR912035-100G
4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyd 98%
4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016614
CAS-Nummer: 120-25-2