4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR912026-25G
APOSOR912026-25GEA 99.3 CHF
APOSOR912026-25G
4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid 96%
4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid
Formel: C₃H₃N₃O₃
MW: 129,0742 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00235172
CAS-Nummer: 78350-50-2