3,4-Dimethoxybenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Veratryl alcohol, (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
OR911996-100G OR911996-500G
APOSOR911996-100GEA 68 CHF
APOSOR911996-100G APOSOR911996-500G
3,4-Dimethoxybenzylalkohol 98%
3,4-Dimethoxybenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004638
CAS-Nummer: 93-03-8