Ethyl-4-chlorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-chlorobenzoate, 4-Chlorobenzoic acid ethyl ester
OR911952-100G OR911952-1KG OR911952-500G
APOSOR911952-100GEA 201 CHF
APOSOR911952-100G APOSOR911952-1KG APOSOR911952-500G
Ethyl-4-chlorbenzoat 98%
Ethyl-4-chlorbenzoat
Formel: C₉H₉ClO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013645
CAS-Nummer: 7335-27-5