1-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911950-100G
OR911950-25G
APOSOR911950-100GEA
770
CHF
APOSOR911950-100G
APOSOR911950-25G
1-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine 98%
1-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine
Formel:
C₈H₉Cl₂N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
5635-67-6 |