4-Phenoxypyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911925-25G
APOSOR911925-25GEA
133
CHF
APOSOR911925-25G
4-Phenoxypyridin 95%
4-Phenoxypyridine
Formel:
C₁₁H₉NO MW: 171,2000 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00235157 CAS-Nummer: 4783-86-2 |