2-Chloro-3-(piperazin-1-yl)pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911909-1G OR911909-250MG
APOSOR911909-1GEA 862 CHF
APOSOR911909-1G APOSOR911909-250MG
2-Chloro-3-(piperazin-1-yl)pyrazine 95%
2-Chloro-3-(piperazin-1-yl)pyrazine
Formel: C₈H₁₁ClN₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 85386-99-8