(R)-(-)-1-Indanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (R)-(-)-1-Hydroxyindan, (R)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol
OR911887-1G OR911887-250MG
APOSOR911887-1GEA 195 CHF
APOSOR911887-1G APOSOR911887-250MG
(R)-(-)-1-Indanol 95%
(R)-(-)-1-Indanol
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Melting Pt: 72…73 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064164
CAS-Nummer: 697-64-3